2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 4420 DKK
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30497608
CAS-nummer: 2059937-52-7