Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 866 DKK
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11042793
CAS-nummer: 219685-84-4