2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56244-1G PC56244-250MG
APOSPC56244-1GEA 5410 DKK
APOSPC56244-1G APOSPC56244-250MG
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid 95%
2,3-Diamino-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12197351
CAS-nummer: 177960-38-2