2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56241-1G PC56241-250MG
APOSPC56241-1GEA 1010 DKK
APOSPC56241-1G APOSPC56241-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847187
CAS-nummer: 866633-25-2