4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 4910 DKK
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formel: C₁₃H₉FO₃
Molekylvægt: 232.207 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617287
CAS-nummer: 77279-89-1