1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 1590 DKK
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formel: C₄HF₉O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31580163
CAS-nummer: 40891-98-3