2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl) prop-2-enoate
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 3050 DKK
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Formel: C₉H₄F₄O₂
Molekylvægt: 220.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129957
CAS-nummer: 101156-32-5