Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 4360 DKK
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Formel: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28137329
CAS-nummer: 1995-96-6