1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 866 DKK
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Formel: C₂₄H₄₁F₉
Molekylvægt: 500.568 g/mol
Smeltepunkt: 38…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28135957
CAS-nummer: 808758-67-0