Trifluoro(pyridine)boron 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 6200 DKK
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formel: C₅H₅BF₃N
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00971931
CAS-nummer: 407-76-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III