1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC56214-5G
PC56214-25G
PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA
861
DKK
APOSPC56214-5G
APOSPC56214-25G
APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Formel:
C₉H₁₁F₉O Kogepunkt: 142 °C Smeltepunkt: –74 °C Massefylde: 1,3282 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD23134588 CAS-nummer: 1193009-98-1 UN nummer: 3271 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...