1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 861 DKK
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Formel: C₉H₁₁F₉O
Kogepunkt: 142 °C
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23134588
CAS-nummer: 1193009-98-1
UN nummer: 3271
ADR: 3,III