Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56212-1G PC56212-250MG
APOSPC56212-1GEA 1090 DKK
APOSPC56212-1G APOSPC56212-250MG
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Tris(1H,1H,9H-perfluorononyl)borate
Formel: C₂₇H₉BF₄₈O₃
Molekylvægt: 1304.093 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28137328
CAS-nummer: 1814-40-0