2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 4820 DKK
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31580162
CAS-nummer: 2090690-37-0