5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC56210-1G PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA 2600 DKK
APOSPC56210-1G APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21333068
CAS-nummer: 672948-65-1