4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56188-1G PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA 6710 DKK
APOSPC56188-1G APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31568655
CAS-nummer: 1654773-79-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III