1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56182-100MG PC56182-250MG
APOSPC56182-100MGEA 5190 DKK
APOSPC56182-100MG APOSPC56182-250MG
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₉H₁₄BF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16996395
CAS-nummer: 1055881-27-0