7-Fluorobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 785 DKK
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143817
CAS-nummer: 24410-61-5