5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56171-1G PC56171-250MG
APOSPC56171-1GEA 5300 DKK
APOSPC56171-1G APOSPC56171-250MG
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
5-Bromo-6-fluoroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrFN₂
Molekylvægt: 227.033 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31568565
CAS-nummer: 1893896-09-7