2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzene, 2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)-
PC56170-1G PC56170-250MG PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA 2110 DKK
APOSPC56170-1G APOSPC56170-250MG APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅I
Molekylvægt: 307.987 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31568564
CAS-nummer: 2227272-80-0