Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 2830 DKK
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formel: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Smeltepunkt: 203…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505925
CAS-nummer: 1027642-26-7