2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 1050 DKK
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094297
CAS-nummer: 446065-20-9