2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (6-Bromo-5-fluoropyridine-3-yl)methanol
PC56155-1G PC56155-250MG PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA 2180 DKK
APOSPC56155-1G APOSPC56155-250MG APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₆H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606994
CAS-nummer: 1227502-23-9