6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 4810 DKK
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molekylvægt: 200.996 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28735373
CAS-nummer: 1806062-09-8