3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 1090 DKK
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₄BrF₅O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561290
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III