6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56142-1G PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA 4910 DKK
APOSPC56142-1G APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27993300
CAS-nummer: 105391-43-3