5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 2180 DKK
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂F₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28770505
CAS-nummer: 1807303-10-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III