2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 1490 DKK
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆FN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11848415
CAS-nummer: 940958-93-0