2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 3260 DKK
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆FNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23713127
CAS-nummer: 1428234-71-2