1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 5400 DKK
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31613604
CAS-nummer: 2167614-08-4