2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 1210 DKK
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molekylvægt: 224.109 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22551466
CAS-nummer: 1211530-22-1