3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 3550 DKK
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₉BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31543789
CAS-nummer: 2187434-04-2