2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 1040 DKK
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formel: C₈H₇BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31543788
CAS-nummer: 2187435-02-3