4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 818 DKK
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₄
Molekylvægt: 204.128 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24497448
CAS-nummer: 913985-07-6