2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 382 DKK
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28738282
CAS-nummer: 1804402-94-5