Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 4090 DKK
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28799115
CAS-nummer: 1804053-00-6