3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 5760 DKK
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31536707
CAS-nummer: 2091023-46-8