Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 3550 DKK
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399135
CAS-nummer: 1261582-03-9