3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56109-1G PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA 5400 DKK
APOSPC56109-1G APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Molekylvægt: 297.016 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12922961
CAS-nummer: 691877-05-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III