2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56100-1G PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA 3050 DKK
APOSPC56100-1G APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953532
CAS-nummer: 100202-78-6