2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 3050 DKK
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18395392
CAS-nummer: 1261442-19-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III