2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 9850 DKK
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₂F₈O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30830086
CAS-nummer: 2149589-88-6