2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56079-1G PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA 9420 DKK
APOSPC56079-1G APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₄F₆O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30830085
CAS-nummer: 1335013-85-8