2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 1300 DKK
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formel: C₆H₄BrFS
Kogepunkt: 112…116 °C (35 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475473
CAS-nummer: 55389-14-5