3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 2030 DKK
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₂Cl₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227182
CAS-nummer: 109919-33-7