2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56046-1G PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA 3220 DKK
APOSPC56046-1G APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₄
Molekylvægt: 223.106 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527440
CAS-nummer: 1197236-32-0