2,2-Difluoropropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56045-25G PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA 9070 DKK
APOSPC56045-25G APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Formel: C₃H₃F₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07780127
CAS-nummer: 49781-49-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III