5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Difluoromethyl)picolinic acid
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 6000 DKK
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256209
CAS-nummer: 859538-41-3