4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 545 DKK
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11847046
CAS-nummer: 486460-26-8