4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 450 DKK
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683228
CAS-nummer: 429683-46-5